Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3 Elektroblotting-System für große Tanks
Transferieren Sie Proteine mit hoher Molekülmasse schnell mit dem Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3 Elektro-Blotting-System für große Tanks.
Marke: Thermo Scientific™ VEP-3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transferieren Sie Proteine mit hoher Molekülmasse schnell mit dem Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3 Elektro-Blotting-System für große Tanks.
Merkmale:- Der abnehmbare Kühlblock ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung.
- Codierte Blotting-Kassetten sorgen für eine korrekte Anoden-/Kathodenausrichtung; laden Sie sie einfach in die Pufferkammer.
- Rührstäbe (separat erhältlich) können am Boden der Pufferkammer angebracht werden, um den Puffer zu zirkulieren.
- Kassetten ermöglichen eine einfache Beladung des Gel-Sandwich und können sicher in die Pufferkammer eingelegt werden.
Enthält:
- Pufferkammer mit Kathodenplatte aus Edelstahl und Anodenplatte aus Titan
- Sicherheitsverriegelungsdeckel mit angeschlossenen Netzkabeln und Kühlmodul
- Zwei Blotting-Kassetten mit Schaumstoffeinlagen
- 25 Blatt Blotting-Filterpapier mit 20W × 18.5 cm Länge (7.88 × 7.25 Zoll)
Spezifikation
Elektroblotting-System für große Tanks | |
Owl™ | |
1.05 gal. | |
9 x 30 x 30 cm (3.5 x 11.8 x 30 in.) | |
7.8 Zoll | |
20 cm | |
7.2 Zoll | |
18.5 cm | |
30 cm |
20 cm x 18,5 cm | |
Elektroblotting-System | |
4 l | |
3.5 Zoll | |
9 cm | |
11.8 Zoll | |
30 cm | |
30 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3 Elektroblotting-System für große Tanks > Transferfläche: 20 x 18.5 cm, Puffervolumen: 4.0 L; 9 L x 30 B x 30 H cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur