Learn More
Jenway™ Jenway™ Tischmessgeräte
Diese vielseitigen Tischmessgeräte eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Jenway™ Tischmessgeräte eignen sich optimal für Routineanalysen.
Marke: Jenway™ 35440-08
1045.74 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das 4510 ist ein einfach zu bedienendes Leitfähigkeitsmessgerät mit der Flexibilität, die unterschiedlichsten Anwenderanforderungen zu erfüllen. Für diejenigen Anwendungen, bei denen eine höhere Genauigkeit erforderlich ist, hat der 4510 eine automatische Standarderkennung der Leitfähigkeit und des Endpunkts. Zu den Einstelloptionen gehören Zellenkonstante, Temperaturkoeffizient und Referenztemperatur. Das Instrument kann bis zu 32 Messwerte speichern, die über DataWay und die RS232-Schnittstelle auch an einen Drucker gesendet oder an einen Computer übertragen werden können.- Gleichzeitige Anzeige von Leitfähigkeit oder TDS und Temperatur
- Automatische Auswahl des Bereichs für die beste Auflösung
- Kalibrierung durch Zellkonstante oder Standardlösungen
- Automatische Standarderkennung
- Speicherung von bis zu 32 Ergebnissen
- Bidirektionale RS232-Verbindung zu Drucker oder PC
Das 4520 ist ein hochspezifisches Leitfähigkeitsmessgerät mit einer Vielzahl von Messmodi. Das Labormessgerät 4520 verfügt über Modi für Leitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur und bietet zusätzliche Genauigkeit mit 1-, 2- oder 3-oder Punktleitfähigkeitskalibrierung über den breiten Messbereich von 0 bis 19.99 S. Der spezielle ‚Reinwasser‘-Modus gewährleistet die optimale Genauigkeit für diese schwierige Anwendung.
- Leitfähigkeits-, Widerstandsfähigkeits-, TDS- und Salinitätsmodi
- Spezieller ‚Reinwasser‘-Modus für Messungen extrem niedriger Leitfähigkeit
- Speicherung von bis zu 500 Ergebnissen mit integriertem Datenlogger
- Infrarot-Datenverbindung (IrDA) zum Anschluss von Drucker und RS232-Verbindung zum Anschluss an Drucker oder PC über DataWay-Software
Spezifikation
Analog, RS232, IrDA-Schnittstelle | |
1 bis 3 | |
0 bis 19.99 S | |
0 bis 100 °C ATC/manuell | |
Leitfähigkeitssonde aus Glas mit ATC (K=1), Elektrodenhalter und Netzteil mit UK-Stecker | |
4520 | |
Leitfähigkeit | |
0.01 uS bis 0.01 S | |
±0.5 °C | |
210 mm | |
55 mm | |
9 V AC ± 10 % bei 50/60 Hz | |
50 bis 60 Hz |
± 0.5 % ± 2 Stellen | |
1/8-VGA-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
0 bis 1999 g/l | |
Hochspezifische Labormessungen, Messungen von ultraniedriger Leitfähigkeit mit Reinwassermodus | |
Der eingebaute Datenschreiber speichert 500 Messungen | |
Großbritannien | |
Messgerät für Leitfähigkeit/TDS/Temperatur | |
0.01 mg/l bis 1 g/l | |
0,1 °C | |
250 mm | |
850 g | |
9 V |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Jenway™ Tischmessgeräte > Modell 4520; Typ:Leitfähigkeit/TDS/Temperatur; enthält Leitfähigkeitssonde aus Glas mit ATC (K = 1), Elektrodenhalter und UK-Netzteil
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur