Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Nivellierplattform
Mit dieser Plattform mit drei Nivellierpunkten können Sie die meisten Anwendungen reibungslos bewältigen, da sie eine flache Gieß- und Lauffläche gewährleistet.
22.30 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ Systeme |
---|---|
Produktlinie | Owl™ |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15162868
|
Thermo Scientific™
BBL-1 |
Wasserwaage |
22.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12444557
|
Thermo Scientific™
B-LP |
Nivellierplattform |
149.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Owl™ Nivellierplattform, einer dreistufigen Nivellierplattform, die eine flache Gieß- und Lauffläche gewährleistet, können die meisten Anwendungen problemlos bewältigt werden.
- Größe: 36 x 46cm
- Mit Blasenspiegel
Spezifikation
Owl™ Systeme | |
Owl™ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ Nivellierplattform