Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Nivellierplattform
Mit dieser Plattform mit drei Nivellierpunkten können Sie die meisten Anwendungen reibungslos bewältigen, da sie eine flache Gieß- und Lauffläche gewährleistet.
Marke: Thermo Scientific™ BBL-1
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Owl™ Nivellierplattform, einer dreistufigen Nivellierplattform, die eine flache Gieß- und Lauffläche gewährleistet, können die meisten Anwendungen problemlos bewältigt werden.
- Größe: 36 x 46cm
- Mit Blasenspiegel
Spezifikation
Owl™ Systeme | |
Owl™ | |
Wasserwaage |