Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EC-105 Kompakte Stromversorgung
Führen Sie die DNA- und RNA-Elektrophorese mithilfe der Thermo Scientific™ Owl™ EC-105 Compact Spannungsversorgung aus.
1590.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
---|---|
Stromstärke | @ 300mA 150 -250V ; 500mA 150V unten |
Max. Stromstärke | 500 mA |
Produktlinie | Owl™ |
Display | LED, Spannung oder Strom |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11942985
|
Thermo Scientific™
105ECA-LVD |
230V |
1590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl EC-105 Power Supply Kompakte Stromversorgung eignet sich ideal für die DNA- und RNA-Elektrophorese.
- Das bedienerfreundliche Stromversorgungsgerät arbeitet mit konstanter Spannung Die Ausgangsleistung kann über den Justierknopf und den Umschalter für den hohen und niedrigen Bereich in 10V-Schritten zwischen 20 und 250V geregelt werden
- Die helle LED-Anzeige lässt sich über einen Schalter zwischen Ausgangsspannung und Ausgangsstrom umschalten
- Das Power Supply besitzt zwei Buchsen und ist zudem für eine maximale Sicherheit mit einem Überstromdetektor ausgestattet
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
500 mA | |
LED, Spannung oder Strom | |
1 Jahr |
@ 300mA 150 -250V ; 500mA 150V unten | |
Owl™ | |
2 | |
15 x 20 x 11 cm (6 x 8 x 4,5 in.) |