Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EC-105 Kompakte Stromversorgung
Führen Sie die DNA- und RNA-Elektrophorese mithilfe der Thermo Scientific™ Owl™ EC-105 Compact Spannungsversorgung aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 105ECA-LVD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11942985
  • 1590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl EC-105 Power Supply Kompakte Stromversorgung eignet sich ideal für die DNA- und RNA-Elektrophorese.
  • Das bedienerfreundliche Stromversorgungsgerät arbeitet mit konstanter Spannung Die Ausgangsleistung kann über den Justierknopf und den Umschalter für den hohen und niedrigen Bereich in 10V-Schritten zwischen 20 und 250V geregelt werden
  • Die helle LED-Anzeige lässt sich über einen Schalter zwischen Ausgangsspannung und Ausgangsstrom umschalten
  • Das Power Supply besitzt zwei Buchsen und ist zudem für eine maximale Sicherheit mit einem Überstromdetektor ausgestattet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
EC- 105 Compact Power Supply; 230V/50Hz
Owl™
2
15 x 20 x 11 cm (6 x 8 x 4,5 in.)
230 V
50 Hz
@ 300mA 150 -250V ; 500mA 150V unten
500 mA
LED, Spannung oder Strom
1 Jahr
230 V/50 Hz
230V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ EC-105 Kompakte Stromversorgung > EC-105 Kompaktnetzteil; 230 V/50 Hz