Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesysteme
Gießen und betreiben Sie ein Gel in derselben Kammer ohne Klebeband oder zusätzliche Teile, die mit dem auslaufsicheren Gießen von Minigel-Elektrophoresesystemen erforderlich sind.
838.00 CHF - 930.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
---|---|
Gelgröße | Mini |
Produktlinie | Owl™ |
Typ | Mini |
Probengröße | 5 bis34 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11932935
|
Thermo Scientific™
B1 |
Without Buffer Exchange Ports | N/A | |||||||
11942935
|
Thermo Scientific™
B1-BP |
Buffer Exchange Ports |
930.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesysteme sind so ökonomisch, dass sie für jeden Forscher in seine Workstation integrierbar sind.
Der auslaufsichere Systemaufbau des Owl B1 EasyCast Minigelsystems ermöglicht das Gießen und den anschließenden Lauf des Gels direkt in der selben Kammer, ohne dass hierfür Klebeband oder weitere Teile benötigt werden. Dank der Robustheit und Bedienfreundlichkeit perfekt für Schüler sowie für Forscher mit hohem Durchsatz geeignet.
- Breite Auswahl an Kämmen verfügbar
- Zwei Kämme können mit dem Gelträger eingesetzt werden und verdoppeln somit die Anzahl der Probentaschen.
- Auf den UVT Gelträgern ist zum leichten Messen der Banden mittels Siebdruck ein fluoreszierendes Lineal aufgebracht.
- Alle Modelle sind mit Pufferaustauschöffnungen zum Anschluss an eine externe Umwälzpumpe erhätlich.
- Bietet ein flaches und gleichmäßiges Bandenmuster mit konsistenten Ergebnissen Perfekt zur Bestimmung des Molekulargewichtes von PCR Fragmenten oder größeren DNA Molekülen Durchsatz von 5 bis 24 Proben in 15 Minuten bei 150 V
- Kämme: 6- und 10-Well
- 5 bis 28 Proben pro Lauf Ideal für die meisten Lehranwendungen
- Robust und benutzerfreundlich—perfekt für Schüler sowie für Forscher mit hohem Durchsatz Kämme: 10- und 14-Well
- Ausgedehntere Gel-Länge und zwei weitere Kammschlitze ermöglichen den Lauf von 8 bis 48 Proben auf einem Gel Optionaler Multiload-Träger zur Erhöhung der maximalen Probenanzahl auf 108 im Mehrkanalpipettenformat Kämme: 12- und 20-Well
Hauptpufferkammer, SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln, EasyCast abgedichteter UVT Gelträger, zwei Kämme: 10 & 14 Probentaschen, Doppelseitig, 1,0/1,5 mm dick
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Owl™ | |
5 bis34 | |
22 x 15 x 9.5 cm (8.63 x 5.88 x 3.75 in.) | |
22 cm | |
5.88 in. | |
9 cm | |
9.5 cm |
Mini | |
Mini | |
600 ml | |
8.63 in. | |
11 cm | |
15 cm | |
3,75 in. |