Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Komplettsystem für vertikale Doppelgel-Elektrophorese mit Caster, 10 B x 8 - 10 cm L, 300 ml Puffervolumen
Mit diesen Thermo Scientific™ Owl™ Vertikalen Doppel-Elektrophoresesystemen lassen sich schnell und einfach zwei Gele im gleichen Gerät eingießen und verarbeiten.
1180.00 CHF - 2375.00 CHF
Produktcode | Marke | Puffervolumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Puffervolumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11903015
|
Thermo Scientific™
P10DS-1 |
1250 ml | Complete System plus Caster | N/A | ||||||
11913015
|
Thermo Scientific™
P10DS-2 |
1250 ml | Complete System |
2060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12474677
|
Thermo Scientific™
P10DS-3 |
1250 ml | Apparatus Only |
1870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11913005
|
Thermo Scientific™
P8DS-1 |
300 ml | Complete System plus Caster |
1500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11923005
|
Thermo Scientific™
P8DS-2 |
300 ml | Complete System |
1380.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12404707
|
Thermo Scientific™
P8DS-3 |
300 ml | Apparatus Only |
1180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11973005
|
Thermo Scientific™
P9DS-1 |
550 ml | Complete System plus Caster |
1750.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11983005
|
Thermo Scientific™
P9DS-2 |
550 ml | Complete System |
1740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11993005
|
Thermo Scientific™
P9DS-3 |
550 ml | Apparatus Only |
1500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit diesem Thermo Scientific™ Owl™ Zwei-Gel-Vertikal-Elektrophoresesystemen — bestehend aus den P8DS, P9DS und P10DS Zwei-Gel-Systemen – können Sie schnell und einfach ein Gel oder zwei Gele in ein und dasselbe Gerät laden und ausführen.
Einfache Verwendung in sechs Schritten:
- Die Glaskassetten befestigen
- Die Agarose gießen
- Die speziell entwickelte Wanne anschließen
- Polyacrylamid-Lösung in die Kassetten gießen
- Proben laden
- Das Gel laufen lassen
Eigenschaften:
- Hergestellt mit einer bewährten Acryl-Fertigungstechnologie, die ein stabiles und langlebiges System bietet
- Der zentrale Kühlkern ermöglicht eine gleichmäßige Kühlung über die Geloberfläche für eine hervorragende Auflösung und klare Bandenbildung
- Die Kühlung erfolgt durch Umwälzung der Flüssigkeit durch den Kern mit einem externen Umwälzthermostat oder kühlem Leitungswasser
- Der sehr einfache Klemmmechanismus macht das Beladen von Glaskassetten und die Fertiggele der meisten Hersteller problemlos
Empfohlen für:
- SDS-Elektrophorese
- Die zweite Dimension der zweidimensionalen (2-D) Elektrophorese
- Agarose-Elektrophorese
- Native Elektrophorese
Spezifikation
Owl™ |