Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Komplettsystem für vertikale Doppelgel-Elektrophorese mit Caster, 10 B x 8 - 10 cm L, 300 ml Puffervolumen
Mit diesen Thermo Scientific™ Owl™ Vertikalen Doppel-Elektrophoresesystemen lassen sich schnell und einfach zwei Gele im gleichen Gerät eingießen und verarbeiten.
Marke: Thermo Scientific™ P9DS-3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit diesem Thermo Scientific™ Owl™ Zwei-Gel-Vertikal-Elektrophoresesystemen — bestehend aus den P8DS, P9DS und P10DS Zwei-Gel-Systemen – können Sie schnell und einfach ein Gel oder zwei Gele in ein und dasselbe Gerät laden und ausführen.
Einfache Verwendung in sechs Schritten:
- Die Glaskassetten befestigen
- Die Agarose gießen
- Die speziell entwickelte Wanne anschließen
- Polyacrylamid-Lösung in die Kassetten gießen
- Proben laden
- Das Gel laufen lassen
Eigenschaften:
- Hergestellt mit einer bewährten Acryl-Fertigungstechnologie, die ein stabiles und langlebiges System bietet
- Der zentrale Kühlkern ermöglicht eine gleichmäßige Kühlung über die Geloberfläche für eine hervorragende Auflösung und klare Bandenbildung
- Die Kühlung erfolgt durch Umwälzung der Flüssigkeit durch den Kern mit einem externen Umwälzthermostat oder kühlem Leitungswasser
- Der sehr einfache Klemmmechanismus macht das Beladen von Glaskassetten und die Fertiggele der meisten Hersteller problemlos
Empfohlen für:
- SDS-Elektrophorese
- Die zweite Dimension der zweidimensionalen (2-D) Elektrophorese
- Agarose-Elektrophorese
- Native Elektrophorese
Spezifikation
P9DS Einzelgerät | |
Instrumentarium Vertikal-Elektrophoresesystem für zwei Gele | |
9,8 in. | |
5.1 Zoll | |
7,7 in. |
Owl™ | |
550 ml | |
14 bis 16 cm | |
16 cm |