Learn More
Thermo Scientific™ OWL™ -Gussdämme
Blockieren Sie einen Teil des Geltabletts, und ermöglichen Sie den Guss und Lauf von kürzeren Gelen oder Gradientengelen mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Owl™ Gussdämmen.
Marke:  Thermo Scientific™ DAM-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12474617
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Blockieren Sie einen Teil des Geltabletts, und ermöglichen Sie den Guss und Lauf von kürzeren Gelen oder Gradientengelen mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Owl™ Gussdämmen.
  • Die Agarose wird bei Kontakt versiegelt, sodass kein Klebeband mehr erforderlich ist
  • Wird nicht an dem Geltablett befestigt, sodass Gele beliebiger Länge gegossen werden können
  • Einfache Handhabung und Manövrierung mit Hilfe von Knopf- oder Fingervertiefungen
  • Damm blockiert einen Teil des UVT-Geltabletts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gussdamm, 20 cm (l)
Owl™
20 cm
Owl™ Systeme
Gussdämme
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OWL™ -Gussdämme > Gussdamm, 20 cm (l)