Learn More
Thermo Scientific™ OWL™ -Gussdämme
Blockieren Sie einen Teil des Geltabletts, und ermöglichen Sie den Guss und Lauf von kürzeren Gelen oder Gradientengelen mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Owl™ Gussdämmen.
161.00 CHF - 188.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ Systeme |
---|---|
Produktlinie | Owl™ |
Typ | Gussdämme |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12464617
|
Thermo Scientific™
DAM-13 |
13 cm |
161.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12474617
|
Thermo Scientific™
DAM-20 |
20 cm |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11590415
|
Thermo Scientific™
DAM-20 |
20 cm | N/A | ||||||
12484617
|
Thermo Scientific™
DAM-23 |
23 cm |
188.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Blockieren Sie einen Teil des Geltabletts, und ermöglichen Sie den Guss und Lauf von kürzeren Gelen oder Gradientengelen mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Owl™ Gussdämmen.
- Die Agarose wird bei Kontakt versiegelt, sodass kein Klebeband mehr erforderlich ist
- Wird nicht an dem Geltablett befestigt, sodass Gele beliebiger Länge gegossen werden können
- Einfache Handhabung und Manövrierung mit Hilfe von Knopf- oder Fingervertiefungen
- Damm blockiert einen Teil des UVT-Geltabletts
Spezifikation
Owl™ Systeme | |
Owl™ | |
Gussdämme |