Learn More
Fisherbrand™ Überlagerungsblatt
Zubehör für die Verwendung mit Vakuum-Geltrocknern.
351.00 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Typ Überlagerungsblatt
Material Silikonkautschuk
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11739665
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
VGD-SRO
FB7747 Fisherbrand GD-4534 Geltrocknersystem Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12388546
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
GD-SRO
FB7747 Fisherbrand GD-5040 Geltrocknersystem Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Zwei vielseitige Vakuum-Geltrockner, die Gelgrößen bis 340 mm x 450 mm oder das Großformat 500 mm x 400 mm aufnehmen können.
Die Einheiten sind äußerst robust konstruiert. Sockel aus Aluminiumguss mit einer hitzebeständigen Beschichtung zum Schutz und zur gleichmäßigen Wärmeverteilung. Das anwenderfreundliche Bedienfeld besteht aus Edelstahl für hohe Stabilität. Obwohl die Geräte fest gebaut sind, sind sie extrem leicht für einen einfachen Transport. Erfordert eine geeignete Vakuumpumpe/Quelle.
Trocknet 330 mm x 500 mm Sequenziergele in nur 30 Minuten
  • Trocknet schnell mehrere kleine Gele
  • Gleichmäßige Wärmeverteilung über eine 800 W-Heizmembran
  • Präzise Temperaturregelung bis 90° zu C
  • 5 h Zeitschaltuhr für Heizelement und Vakuumpumpe, in Schritten von 1 Min
  • Durchsichtige Abdeckung zur Sicht auf den Trocknungsprozess
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Überlagerungsblatt
Silikonkautschuk
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Überlagerungsblatt