Learn More
Fisherbrand™ Überlagerungsblatt
Zubehör für die Verwendung mit Vakuum-Geltrocknern.
Marke: Fisherbrand™ GD-SRO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchscheinend
- Konstruktion aus Silikonkautschuk
- Ermöglicht die Visualisierung von Gelen während des Trocknungsprozesses
Spezifikation
Durchscheinend | |
FB7747 Fisherbrand GD-5040 Geltrocknersystem | |
Überlagerungsblatt | |
Silikonkautschuk |