Learn More
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit geringer bis mittlerer Viskosität
Beleuchtet Titrationen für eine optimale Visualisierung der kolorimetrischen Endpunktidentifizierung. VELP Scientifica™ AMI Magnetrührer ist ideal für Mikrotitrationen mit subtilen Farbveränderungen geeignet.
336.00 CHF - 1005.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 1.100 U/min |
---|---|
Deckplattenmaterial | Epoxidharz |
Fassungsvermögen | 5 l |
Display | Analog |
Form | Rechteck |
Produktcode | Marke | Rührpositionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rührpositionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11727539
|
Velp Scientifica™
F204A0167 |
1 |
336.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11856890
|
Velp Scientifica™
F204A0168 |
4 |
1005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Robuste Bauweise- Vor dem Verschütten von Flüssigkeiten abgeschirmtes Bedienfeld
- Mit Epoxid beschichtetes Gehäuse aus widerstandsfähigem Stahl
- Lange Betriebsdauer
- AMI: 1 Platz, max. 5 Liter-Kolben
- AMI 4: 4 Plätze, max. 4 x 5 Liter-Kolben (max. Ø 150 mm)
- Beleuchtete Oberfläche zur Erkennung von Partikeln und Farbänderungen
- Ideal für die Mikrotitration, insbesondere für subtile Farbveränderungen
- Sanftanlauf, erreicht aber schnell die eingestellte Geschwindigkeit
- Ausgezeichnete Drehzahlregelung (elektronisch) auch bei niedrigen Drehzahlen
- Ergonomisch - sehr niedrige Höhe
- Modell mit 4 Positionen mit unabhängiger Drehzahlregelung
- Drehzahlregelung bis zu 1100 U/min
- Universeller Netzspannungsbereich
- Geringes Gewicht
Spezifikation
1.100 U/min | |
5 l | |
Rechteck | |
55 mm | |
Metall | |
Ausgezeichnete Drehzahlregelung auch bei geringer Drehzahl |
Epoxidharz | |
Analog | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
Einphasig | |
Magnetrührer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit geringer bis mittlerer Viskosität