Learn More
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit geringer bis mittlerer Viskosität
Beleuchtet Titrationen für eine optimale Visualisierung der kolorimetrischen Endpunktidentifizierung. VELP Scientifica™ AMI Magnetrührer ist ideal für Mikrotitrationen mit subtilen Farbveränderungen geeignet.
Marke:  Velp Scientifica™ F204A0168
954.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24299" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11856890
  • 1005.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Robuste Bauweise
  • Vor dem Verschütten von Flüssigkeiten abgeschirmtes Bedienfeld
  • Mit Epoxid beschichtetes Gehäuse aus widerstandsfähigem Stahl
  • Lange Betriebsdauer
Auswahl an Kapazitäten
  • AMI: 1 Platz, max. 5 Liter-Kolben
  • AMI 4: 4 Plätze, max. 4 x 5 Liter-Kolben (max. Ø 150 mm)
Anwendungsorientiert
  • Beleuchtete Oberfläche zur Erkennung von Partikeln und Farbänderungen
  • Ideal für die Mikrotitration, insbesondere für subtile Farbveränderungen
  • Sanftanlauf, erreicht aber schnell die eingestellte Geschwindigkeit
  • Ausgezeichnete Drehzahlregelung (elektronisch) auch bei niedrigen Drehzahlen
Komfortable Bedienung
  • Ergonomisch - sehr niedrige Höhe
  • Modell mit 4 Positionen mit unabhängiger Drehzahlregelung
  • Drehzahlregelung bis zu 1100 U/min
  • Universeller Netzspannungsbereich
  • Geringes Gewicht
Spezifikation
Spezifikation
1.100 U/min
Epoxidharz
Analog
100/240 V
270 x 600 x 55 mm
600 mm
50/60 Hz
AMI 4
Ausgezeichnete Drehzahlregelung auch bei geringer Drehzahl
4 kg
4
5 l
Rechteck
4,8 W
55 mm
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4,8 W
Metall
Einphasig
Magnetrührer