Learn More
OHAUS™ Überkopfrührer
Zuverlässige Überkopfrührer mit überlegener Leistung für den täglichen Gebrauch
Marke:  OHAUS™ 30586765
792.58 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17064217
  • 1500.00 CHF / 1 Einheit
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Der bürstenlose Motor und Drehmomentkompensationstechnologie sorgen für kraftvolles Mischen und konstante Geschwindigkeit – was präzises, kontrolliertes Rühren viskoser Flüssigkeiten bei leisem Betrieb ermöglicht
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung mit der schlüssellosen Aufnahme – kein Werkzeug erforderlich. Schnelles und einfaches Wechseln der Wellen mit einer Hand. Dieses einzigartige Produkt spart Zeit und Aufwand für alle im Labor.
  • Auf Sicherheit ausgelegt. Die Sperrtaste verhindert versehentliche Geschwindigkeitsänderungen, und die Überlasterkennung des Motors schaltet das Rühren einfach ab, bevor eine Überlastung auftritt, wodurch die Probe geschützt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Guides
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    21
    Stunden
    6
    Minuten
    25
    Sekunden
    3
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Überkopfrührer > e-A51ST060