Learn More
Velp Scientifica™ OHS Advance Rührwerke
Hochwertige Rührwerke für höchste Sicherheitsstandards. Verfügt über einen 3,5-Zoll-TFT-Display, Zeitgeber und Wi-Fi/USB-Konnektivität.
Marke: Velp Scientifica™ F20100482
1142.32 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sicherheit und Widerstand im Labor
- Widerstandsfähiges gekapseltes Gehäuse mit IP 54-Schutz-Rating garantierte Haltbarkeit auch in aggressivsten Umgebungen
- Integrierte Überlastungs-, Übertemperatur- und Überstrom-Sicherheitsalarme sorgen für eine lange Betriebsdauer, indem das Rühren gestoppt wird
- Sicherer Start- und Stopp-Knopf-Betrieb und eine Sperrtaste verhindern unbeabsichtigtes Einschalten und Ändern der Arbeitsbedingungen
- Integrieren Sie den Vibrationssensor mit unterschiedlichen Empfindlichkeitsebenen, um den Betrieb zu stoppen und Anwender zu informieren, wenn OHS stabil und richtig befestigt ist
Beste Rührleistung der Klasse
- Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die mit einer Bereichsviskositäten betrieben werden
- Elektronisch gesteuerter, bürstenloser Motor dreht mit einem maximalen Drehmoment
- Die SpeedServo™ Drehmoment-Kompensationstechnologie sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit automatisch an Viskositätsänderungen angepasst wird
- Die zwei Drehzahlstufen bieten die beste Leistung sowohl für den Betrieb mit hohem Drehmoment als auch für den Betrieb mit hohem Volumen
- Die elektronische Drehzahlregelung kann manuell auf die gewünschte Drehzahl eingestellt werden
- Das Drehmoment bleibt über den gesamten Drehzahlbereich stabil, was ein entscheidender Parameter für die Reproduzierbarkeit ist
SmartChuck™ vereinfacht die Wellenbildung
- Der Prozess der Wellenanbringung kann mit einer Hand durchgeführt werden und erfordert keine Werkzeuge
- Mit zwei einfachen Bedienvorgängen können Sie den Schutzring entriegeln, um die Welle mit maximaler Leichtigkeit anzubringen und zu entfernen
- Die Öffnung des Ringes während des Rührvorgangs blockiert automatisch die Analyse und das Gerät informiert Sie, um maximale Sicherheit zu gewährleisten
Intuitiv und präzise
- 3,5 Zoll TFT-Display führt den Anwender durch präzise eingestellte Arbeitsbedingungen und reproduzierbare Ergebnisse
- Zeigt die wichtigsten Informationen auf einen Blick zusammen mit der Drehmomentmessung für Echtzeitinformationen über Viskositätsänderungen mit einer Auflösung von 1 Ncm an
- Interagieren Sie mit dem OHS Advance aus dem Echtzeitdiagramm, das Drehzahl, Drehmoment und Temperatur anzeigt
- OHS Advance Rührer arbeiten dank eines Zeitgebers, der von 1 Minute bis 99,59 h eingestellt werden kann, unbeaufsichtigt.
- Definieren und programmieren Sie Arbeitsmethoden, die sich ideal für anspruchsvolle Aufgaben eignen, bei denen Rampen und Intervallbetrieb erforderlich sind
Vorteile der OHS Advance Konnektivität
- OHS Advance sind die einzigen Rührwerke, die die Möglichkeit bieten, Prozesse über eine Wi-Fi-Verbindung zu steuern und zu überwachen
- Die VELP Ermes Cloud-Plattform ermöglicht die Steuerung des OHS Advance vom PC, Smartphone und Tablet über eine einfache und intuitive Web-Oberfläche
- Aktivieren Sie das Rühren, stellen Sie einen Timer ein, wählen Sie eine Methode aus (unter den auf dem Gerät gespeicherten) oder laden Sie Berichte mit nur einem Klick herunter und teilen sie
- VELP Ermes kann OHS Advance in Reinräumen oder anderen kontrollierten Umgebungen verwalten, ohne dass lange Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind
- OHS/CotrollerSoft™ Software bietet allen Laboren eine gültige Alternative mit USB-Konnektivität für diejenigen, die nicht von Cloud-Services profitieren können
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min | |
Grafische TFT-Anzeige (3,5 Zoll) | |
165 W | |
12,4 in. | |
9,3 in. | |
3,2 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
1 bis 13 mm | |
OHS 60 Advance | |
IP 54 | |
-200°bis +550 °C | |
≤ 50.000 mPas | |
4,6 kg |
40 l | |
230 V | |
≤ 8,5 mm | |
315 mm | |
235 mm | |
90 mm | |
50/60 Hz | |
PT100 Sonde | |
Bürstenlos, DC | |
-330 bis +1020 °F | |
≤ 60 Ncm | |
10 lb. |