Learn More
VELP Scientifica OV 725 Digital Dispergierer
Hochwertiges digitales Dispergiergerät mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor, elektronischer Drehzahlregelung, integriertem Timer, Zählerfunktion und fortschrittlicher Sicherheit. Entwickelt für Homogenisierung, Emulgierung, Suspensionen und Hochgeschwindigkeitsmischen.
1980.00 CHF - 2680.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Digital Disperser |
---|---|
Geschwindigkeit | 25,000 rpm |
Spannung | 230 V |
Hertz | 50/60 Hz |
Wirkleistung | 500 W |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18048223
|
VELP Scientifica
F20900475 |
OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit |
1980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18058223
|
VELP Scientifica
SA20900475 |
OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit, Double Rod Mini H-Stand, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool |
2680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ÜBERRAGENDE LEISTUNG UND LANGE LEBENSDAUER
- Leistungsstarker brushlessMotor mit einer Drehzahl von 2.000 bis 25.000 rpm
- Volumenbereich von 0,2 mL bis 2,5 L (H2O)
- Verarbeitet Proben mit einer Viskosität von bis zu 5.000 mPa's
INTELLIGENTE WARTUNG UND ZUVERLÄSSIGE ÜBERWACHUNG
- LED-Anzeigen signalisieren die verbleibende Zeit bis zur Wartung und ermöglichen so einen schnellen Austausch der Dichtungen
- Der integrierte zyklische Timer (bis zu 99:59 Stunden) garantiert genaue Ergebnisse, unbeaufsichtigten Betrieb und hilft bei der Verarbeitung einer großen Anzahl von Proben in einer Serie
- Der effiziente Motor leitet die Wärme besser ab und verringert so das Risiko einer Überhitzung des Geräts
SICHER UND EINFACH ZU BEDIENEN
- Schnelles und einfaches Dispergierwerkzeug-Installationssystem
- Spezielle Alarme warnen den Benutzer proaktiv vor potenziellen Risiken wie Übertemperatur, Motorausfall und unsachgemäßer Werkzeuginstallation
- Das Bedienfeld ist mit einer hellen und intuitiven 4-stelligen LED-Anzeige ausgestattet, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren
Spezifikation
Digital Disperser | |
230 V | |
500 W | |
Aluminum, Technopolymer | |
4-digit LED | |
Cosmetic, Food, Pharma and Biological Samples |
25,000 rpm | |
50/60 Hz | |
0.2 to 2.5 mL | |
CE, CB, cNEMKOus | |
70 dBa | |
Yes |