Learn More
VELP Scientifica OV 725 Digital Dispergierer
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Hochwertiges digitales Dispergiergerät mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor, elektronischer Drehzahlregelung, integriertem Timer, Zählerfunktion und fortschrittlicher Sicherheit. Entwickelt für Homogenisierung, Emulgierung, Suspensionen und Hochgeschwindigkeitsmischen.
Marke: VELP Scientifica F20900475
1800.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ÜBERRAGENDE LEISTUNG UND LANGE LEBENSDAUER
- Leistungsstarker brushlessMotor mit einer Drehzahl von 2.000 bis 25.000 rpm
- Volumenbereich von 0,2 mL bis 2,5 L (H2O)
- Verarbeitet Proben mit einer Viskosität von bis zu 5.000 mPa's
INTELLIGENTE WARTUNG UND ZUVERLÄSSIGE ÜBERWACHUNG
- LED-Anzeigen signalisieren die verbleibende Zeit bis zur Wartung und ermöglichen so einen schnellen Austausch der Dichtungen
- Der integrierte zyklische Timer (bis zu 99:59 Stunden) garantiert genaue Ergebnisse, unbeaufsichtigten Betrieb und hilft bei der Verarbeitung einer großen Anzahl von Proben in einer Serie
- Der effiziente Motor leitet die Wärme besser ab und verringert so das Risiko einer Überhitzung des Geräts
SICHER UND EINFACH ZU BEDIENEN
- Schnelles und einfaches Dispergierwerkzeug-Installationssystem
- Spezielle Alarme warnen den Benutzer proaktiv vor potenziellen Risiken wie Übertemperatur, Motorausfall und unsachgemäßer Werkzeuginstallation
- Das Bedienfeld ist mit einer hellen und intuitiven 4-stelligen LED-Anzeige ausgestattet, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren
Spezifikation
Digital Disperser | |
230 V | |
500 W | |
Aluminum, Technopolymer | |
4-digit LED | |
70 dBa | |
Yes |
25,000 rpm | |
50/60 Hz | |
0.2 to 2.5 mL | |
CE, CB, cNEMKOus | |
OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit | |
Cosmetic, Food, Pharma and Biological Samples |