Learn More
VELP Scientifica OV 725 Digital Dispergierer
GREENER_CHOICE
Hochwertiges digitales Dispergiergerät mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor, elektronischer Drehzahlregelung, integriertem Timer, Zählerfunktion und fortschrittlicher Sicherheit. Entwickelt für Homogenisierung, Emulgierung, Suspensionen und Hochgeschwindigkeitsmischen.
Marke:  VELP Scientifica SA20900475
2433.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18058223
  • 2680.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ÜBERRAGENDE LEISTUNG UND LANGE LEBENSDAUER
  • Leistungsstarker brushlessMotor mit einer Drehzahl von 2.000 bis 25.000 rpm
  • Volumenbereich von 0,2 mL bis 2,5 L (H2O)
  • Verarbeitet Proben mit einer Viskosität von bis zu 5.000 mPa's
INTELLIGENTE WARTUNG UND ZUVERLÄSSIGE ÜBERWACHUNG
  • LED-Anzeigen signalisieren die verbleibende Zeit bis zur Wartung und ermöglichen so einen schnellen Austausch der Dichtungen
  • Der integrierte zyklische Timer (bis zu 99:59 Stunden) garantiert genaue Ergebnisse, unbeaufsichtigten Betrieb und hilft bei der Verarbeitung einer großen Anzahl von Proben in einer Serie
  • Der effiziente Motor leitet die Wärme besser ab und verringert so das Risiko einer Überhitzung des Geräts
SICHER UND EINFACH ZU BEDIENEN
  • Schnelles und einfaches Dispergierwerkzeug-Installationssystem
  • Spezielle Alarme warnen den Benutzer proaktiv vor potenziellen Risiken wie Übertemperatur, Motorausfall und unsachgemäßer Werkzeuginstallation
  • Das Bedienfeld ist mit einer hellen und intuitiven 4-stelligen LED-Anzeige ausgestattet, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren
Spezifikation
Spezifikation
Digital Disperser
230 V
500 W
Aluminum, Technopolymer
4-digit LED
70 dBa
Yes
25,000 rpm
50/60 Hz
0.2 to 2.5 mL
CE, CB, cNEMKOus
OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit, Double Rod Mini H-Stand, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool
Cosmetic, Food, Pharma and Biological Samples