Learn More
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
182.00 CHF
Specifications
Produkttyp | Viskosimeter |
---|---|
Enthält | Ringmarkierung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für manuelle Messungen |
Volumen (metrisch) | 3 ml |
Product Code | Brand | Ungefähre Konstante | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Ungefähre Konstante | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
10693181
|
SI Analytics™
285404014 |
0.01 K | 0.4 mm Durchmesser |
182.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10489342
|
SI Analytics™
285404022 |
0.03 K | 0.5 mm Durchmesser |
182.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Mit Ringmarkierungen
- Ohne Konstanten
- Für manuelle Messungen
- Füllmenge von 3 ml
- Gesamtlänge 220 mm
Specifications
Viskosimeter | |
Ringmarkierung | |
Für manuelle Messungen | |
3 ml |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter