Learn More
Osmiumtetroxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
58.75 CHF - 1250.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 20816-12-0 |
---|---|
Summenformel | O4Os |
Molekulargewicht (g/mol) | 254.23 |
MDL-Nummer | MFCD00011150 |
InChI-Schlüssel | VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 |
PubChem CID | 30318 |
IUPAC-Name | Osmium(IV)-oxid |
SMILES | O=[Os](=O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10042610
|
Thermo Scientific Acros
191181000 |
100 mg |
58.75 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10531641
|
Thermo Scientific Acros
191182500 |
250 mg |
110.00 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10760701
|
Thermo Scientific Acros
191185000 |
500 mg |
190.00 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10174350
|
Thermo Scientific Acros
191180010 |
1 g |
321.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10207243
|
Thermo Scientific Acros
191180050 |
5 g |
1250.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
20816-12-0 | |
254.23 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
30318 | |
O=[Os](=O)(=O)=O |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
Osmium(IV)-oxid |
Spezifikation
130.0°C | |
40.0°C to 42.0°C | |
Farblos bis hellgelb | |
99.9+% | |
OsO4 | |
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
Osmium(IV)-oxid | |
30318 | |
≥99.9% | |
Ampulle |
Osmium tetroxide | |
20816-12-0 | |
Kristalle | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
15, 6990 | |
Passes test | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.2 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
GHS-P-Satz
Mund ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 244-058-7
- Osmium(VIII)-tetroxide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P330-Mund ausspülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.