Learn More
Osmiumtetroxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10042610
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmiumtetroxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10042610
Marke: Thermo Scientific Acros 191181000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20816-12-0
Summenformel O4Os
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 30318
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 130.0°C
Chemischer Name oder Material Osmium tetroxide
Schmelzpunkt 40.0°C to 42.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 mg
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Strukturformel OsO4
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Merck Index 15, 6990
Löslichkeitsinformationen Passes test
Formelmasse 254.2
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Ampulle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number191185000,191182500,191181000,191180010,191180050
ChargennummerA0471048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number191185000,191182500,191181000,191180010,191180050
ChargennummerA0470089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number191185000,191182500,191181000,191180010,191180050
ChargennummerA0471048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2025 Catalog Number191185000,191181000,191180010,191180050
ChargennummerA0470089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2025 Catalog Number191185000,191181000,191180010,191180050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Osmium(VIII)-tetroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P330-Mund ausspülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Osmiumtetroxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >