Learn More
Osmiumpulver, -200 mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11301809
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmiumpulver, -200 mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301809
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11301809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012446.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-04-2
Summenformel Os
Molekulargewicht (g/mol) 190.23
MDL-Nummer MFCD00011147
InChI-Schlüssel SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC-Name Osmium
SMILES [Os]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 1 g
Reinheit (%) 99.8%
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Strong
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU21K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number012446.06,012446.03
ChargennummerZ07H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012446.06,012446.03
ChargennummerP29I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012446.06,012446.03
ChargennummerL04R052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012446.06,012446.03
ChargennummerJ28N25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012446.06,012446.03
Name des Produkts
Osmiumpulver, -200 mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >