Learn More
Osmium, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10531844
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmium, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531844 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10531844
Marke: Thermo Scientific Acros 385160010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-04-2
Summenformel Os
Molekulargewicht (g/mol) 190.23
MDL-Nummer MFCD00011147
InChI-Schlüssel SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC-Name Osmium
SMILES [Os]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium
Farbe Schwarz
Schmelzpunkt 3045.0°C
Siedepunkt 5027.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel Os
Menge 1 g
Merck Index 15, 6988
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0435898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number385160050,385160010
ChargennummerA0425005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number385160050,385160010
ChargennummerA0432933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2021 Catalog Number385160050,385160010
ChargennummerA0431315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2021 Catalog Number385160050,385160010
Name des Produkts
Osmium, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >