Learn More
Osmiumpulver, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
235.00 CHF - 779.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-04-2 |
---|---|
PubChem CID | 23937 |
ChEBI | CHEBI:30687 |
IUPAC-Name | Osmium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11369197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039998.03 |
1 g |
235.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11359197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039998.06 |
5 g |
779.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-04-2 | |
23937 | |
CHEBI:30687 | |
Osmium |
Spezifikation
Osmium powder | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00011147 | |
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N | |
Osmium | |
23937 | |
-20 Mesh |
7440-04-2 | |
Os | |
ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder | |
[Os] | |
190.23 | |
CHEBI:30687 |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-114-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse RN1100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen