Learn More
Osmiumpulver, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369197
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmiumpulver, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369197
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11369197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039998.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-04-2
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC-Name Osmium
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium powder
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Summenformel Os
MDL-Nummer MFCD00011147
Menge 1 g
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
InChI-Schlüssel SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Os]
Molekulargewicht (g/mol) 190.23
Netzgröße -20 Mesh
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY25K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Artikelnummer039998.06,039998.03
ChargennummerQ22B037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Artikelnummer039998.06,039998.03
ChargennummerN05K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Artikelnummer039998.06,039998.03
ChargennummerU05I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Artikelnummer039998.06,039998.03
ChargennummerL28U023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer039998.06,039998.03
Name des Produkts
Osmiumpulver, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >