Learn More
Osmium(IV)-oxid, Os 83 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12036-02-1 | O2Os | 222.228 g/mol
135.00 CHF - 1520.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-02-1
Summenformel O2Os
Molekulargewicht (g/mol) 222.228
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os
PubChem CID 187574
IUPAC-Name Osmiumdioxid
SMILES O=[Os]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11388298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039497.01
0.25 g
135.00 CHF
0.25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11378298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039497.03
1 g
385.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11368298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039497.06
5 g
1520.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The osmium oxide/hexacyanoruthenate films modified electrodes plays an important role for the electrocatalytic reaction of catecholamines and sulfur oxoanions. Used as catalyst. Metallic osmium or an osmium oxide-ruthenium cyanide film modified graphite electrodes plays an essential role for the determination of biogenic amines from electrocatalytic responses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Osmium(IV)-oxid, Os 83 % min., Thermo Scientific Chemicals