Learn More
Osmium(IV)-oxid, Os 83 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388298
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmium(IV)-oxid, Os 83 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388298
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11388298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039497.01
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12036-02-1 | O2Os | 222.228 g/mol
The osmium oxide/hexacyanoruthenate films modified electrodes plays an important role for the electrocatalytic reaction of catecholamines and sulfur oxoanions. Used as catalyst. Metallic osmium or an osmium oxide-ruthenium cyanide film modified graphite electrodes plays an essential role for the determination of biogenic amines from electrocatalytic responses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-02-1
Summenformel O2Os
Molekulargewicht (g/mol) 222.228
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os
PubChem CID 187574
IUPAC-Name Osmiumdioxid
SMILES O=[Os]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium(IV) oxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Fest
Menge 0.25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold water.
Formelmasse 222.2
Aussehen Black powder
Dichte 11.4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW21J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number039497.06,039497.03,039497.01
ChargennummerX11I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number039497.06,039497.03,039497.01
ChargennummerY15H034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039497.06,039497.03,039497.01
ChargennummerB28Z013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039497.06,039497.03,039497.01
ChargennummerH19U012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039497.06,039497.03,039497.01
Name des Produkts
Osmium(IV)-oxid, Os 83 % min., Thermo Scientific Chemicals >