Learn More
Orthophosphorsäure, 85+ %, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical™
H3O4P, CAS-Nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, Acidum phosphoricum, Evits, o-Phosphorsäure, Orthophosphorsäure, Phosphorsäure, Sonac, WC-Reiniger, weiß, 2,5 l, 158 °C, CHEBI:26078, unbestimmt, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97,994, HDPE-Kunststoffflasche
68.35 CHF - 523.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7664-38-2 |
---|---|
Summenformel | H3O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 97.994 |
MDL-Nummer | 11340 |
InChI-Schlüssel | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoMehr anzeigen |
PubChem CID | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
IUPAC-Name | Phosphorsäure |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10244010
|
Fisher Chemical
O/0500/PB08 |
500 mL | Plastikflasche aus HDPE |
68.35 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10438990
|
Fisher Chemical
O/0500/PB15 |
1 l | Plastikflasche aus HDPE |
138.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10559000
|
Fisher Chemical
O/0500/PB17 |
2.5 L | Plastikflasche aus HDPE |
230.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11478443
|
Fisher Chemical
O/0500/PC17 |
2.5 L | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
222.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12646747
|
Fisher Chemical
O/0500/25 |
25 L | Kunststoffbehälter |
523.00 CHF
25 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
H3O4P, CAS-Nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, Acidum phosphoricum, Evits, o-Phosphorsäure, Orthophosphorsäure, Phosphorsäure, Sonac, WC-Reiniger, weiß, 2,5 l, 158 °C, CHEBI:26078, unbestimmt, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97,994, HDPE-Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
7664-38-2 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
Phosphorsäure |
H3O4P | |
11340 | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoMehr anzeigen | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spezifikation
158°C | |
21°C | |
2 | |
H3O4P | |
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
Vapor Density: 3.4 |
Orthophosphoric Acid | |
7664-38-2 | |
Flüssig | |
11340 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
Phosphorsäure | |
1004 | |
2 hPa at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid