Learn More
Ornithine Decarboxylase Antibody (SR1904), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
409.00 CHF - 538.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Ornithine Decarboxylase |
---|---|
Klon | SR1904 |
Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18641994
|
Novus Biologicals
NBP3-22078-100ul |
100 μg |
538.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
18694524
|
Novus Biologicals
NBP3-22078-50ul |
50 μg |
409.00 CHF
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
Ornithine Decarboxylase | |
Western Blot 1:500-1:2000 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1 | |
A synthesized peptide derived from human Ornithine Decarboxylase (Uniprot #: P11926) | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
SR1904 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Cell Cycle and Replication | |
PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol | |
4953 | |
IgG | |
Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ornithine Decarboxylase Antibody (SR1904), Novus Biologicals™