Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star A321 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/mV/ORP/Temperatur
Mit unserem wasserdichten, tragbaren pH-Messgerät können Sie pH-Wert, mV, Redox und Temperatur präzise überwachen und auch an schwierigen Einsatzorten hohe Leistungen erzielen.
1075.35 CHF - 1567.80 CHF
Spezifikation
Ausgänge | USB, RS-232 |
---|---|
Netzteil | Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) |
Genauigkeit (mV) | ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist |
Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
Alarmausgang | Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11691469
![]() |
Thermo Scientific™
STARA3210 |
Portable pH Meter |
1075.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11601479
![]() |
Thermo Scientific™
STARA3215 |
Portable pH Meter TRIS Kit |
1567.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das tragbare Thermo Scientific™ Orion™ Star A321 pH-Messgerät, ausgelegt auf eine Vielfalt von pH-, mV-, ORP und Temperaturmessungen im Außeneinsatz, zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und ein Betriebsverhalten der Spitzenklasse aus. Mit diesem wasserfesten Messgerät mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 können Sie selbst in den unwirtlichsten Gegenden Ihre Proben ausmessen. Bis zu 5-Punkt-pH-Kalibrierung und Erfassung von bis zu 5000 Datensätzen mit Zeit-/Datumsstempel. Problemlose Übertragung von Kalibrier- und Datenprotokollen per USB-Stick oder RS232 an einen Drucker oder Computer mit Hilfe der kostenlos herunterladbaren Orion™ Star Com Software.
Unsere Premiumlinie tragbarer Messgeräte ermöglicht Messungen direkt an der Quelle. Die Thermo Scientific Orion Star A321 Tragbaren pH-Messgeräte zeichnen sich durch ihre informative Anzeige sowie ihre anwenderfreundliche Gestaltung aus. Dieses robuste, wasserfeste tragbare Messgerät hält mit Ihnen zusammen allen Elementen Stand. Orion Star A321 Tragbare pH-Messgeräte sind auf Anwenderfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Außeneinsatz ausgelegt. Sie bestechen durch fortschrittliche Merkmale und Funktionen, wie beispielsweise das Datenprotokoll mit 5000 Einträgen mit Optionen für die Proben- und Anwenderkennung, Alarme beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung sowie passwortgeschützte Messverfahren.
- Messung von pH-Wert, mV, relativen mV oder ORP mit Temperatur
- Die automatische Puffererkennung von NIST- oder DIN-Puffergruppen sowie die Möglichkeit zur manuellen Eingabe individueller Pufferwerte ermöglicht eine pH-Wert-Kalibrierung an bis zu fünf Punkten
- Die Option zur Bearbeitung von Kalibrierungen ermöglicht das Festlegen individueller Punkte ohne vollständige Neukalibrierung
- Die aussagekräftige, leicht ablesbare Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung vereinfacht die Anwendung dank eindeutiger Anweisungen auf dem Bildschirm
- Die Messbeständigkeitsanzeige sowie auswählbare Ablesemodi ermöglichen die Erfassung ausschlaggebender Messwerte – Auto-Read hält den Messwert stabil, Continuous zeigt die veränderlichen Werte mit einer Halteoption an und Timed protokolliert die Daten in bestimmten Intervallen
- Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 5000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Proben- und Anwenderkennung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
- Der nichtflüchtige Speicher des Messgeräts gewährleistet den Schutz Ihrer Daten und Einstellungen selbst bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr
- Die Orion Star Com Software ermöglicht die Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
- Flexible Energieversorgung über AA-Batterien oder einen optionalen Universal-Netzadapter
- Das Gehäuse mit der Schutzart IP67 ist wasserfest und eignet sich für raue Außeneinsätze
- Die Messgeräte-Kits beinhalten einen stabilen Transportkoffer sowie eine Schutzhülse für das Messgerät mit Elektrodenhaltern, einstellbarem Arm-/Gurtband sowie integriertem Ständer
- Die Messgeräte sind gemäß CE, TÜV 3-in-1 sowie FCC Klasse A zertifiziert und verfügen über eine 3-Jahres-Ersatzgarantie
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
USB, RS-232 | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
800 Stunden | |
Modifizierbare pH-Kalibrierpunkte, rel. mV (RmV), ORP und Temperatur | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
5000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
-2.000 bis 20.000 pH | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
Gehäuse 7.000pH | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Orion Star A321 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/mV/RmV/ORP/Temperatur | |
±2000,0 mV | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1-Messwert-Temperaturabgleich/-kalibrierung | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 Jahre Messgerät | |
1,2 lb. |
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) | |
±0,002 | |
Ja, auswählbar | |
4 x AA | |
1 bis 5 | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
1 | |
IP 67 | |
±2000,0 mV | |
0,1/0,01/0,001 | |
BNC (pH), Mini-DIN, 8-polig (Temperatur), Referenz-US-Standardanschluss | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
±2000,0 mV | |
0,1mV | |
±0,1 °C | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
22,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
24 cm x 10 cm x 6.5 cm (9.5 in. x 3.9 in. x 2.6 in.) | |
0,5 kg |