Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star A321 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/mV/ORP/Temperatur
BIOPHARMA
Mit unserem wasserdichten, tragbaren pH-Messgerät können Sie pH-Wert, mV, Redox und Temperatur präzise überwachen und auch an schwierigen Einsatzorten hohe Leistungen erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ STARA3215
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11601479
  • 1567.80 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
    • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
      Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Application Notes
      Brochures
      Manuals
      Specification Sheets
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Orion™ Star A321 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/mV/ORP/Temperatur > Kit für tragbares pH-/mV-/Temperatur-Messgerät