Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A223 Tragbares Messgerät für gelösten Sauerstoff
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A223 Tragbaren RDO-/DO-Messgerät für erweiterte Analysen im Außenbereich können Sie den gelösten Sauerstoff (optisch/polarografisch) und die Temperatur zuverlässig messen
Marke: Thermo Scientific™ STARA2230
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A223 tragbaren Messgerät für gelösten Sauerstoff und RDO können Sie Messwerte für gelösten Sauerstoff und die Temperatur präzise aufzeichnen – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und erweiterte Analysen von gelöstem Sauerstoff im Außenbereich. Verwenden Sie eine RDO-optische oder polarografische DO-Sonde für Kalibrierungen mit wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, einem anwenderdefinierten Wert (Winkler) oder dem Nullpunkt. Zeichnen Sie bis zu 1000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie diese über USB oder RS232 einfach an einen Drucker oder Computer. Das wasserdichte Messgerät verfügt über ein Gehäuse der Schutzart IP67 und hat ein beständiges, robustes Leistungsverhalten.
Gehen Sie bei Ihren Messungen kein Risiko ein, wenn Sie Proben außerhalb des Labors analysieren. Die Orion Star A223 Tragbaren RDO-/DO-Messgeräte liefern die Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, in einem anwenderfreundlichen Paket, das auf Ihre Anforderungen an Messungen von gelöstem Sauerstoff zugeschnitten ist. Dieses wasserdichte Messgerät zeigt Ihnen während der Messung alle wichtigen Daten an, z. B. die Temperatur, das Datum und die Uhrzeit, die Anzeigeart, die Messbeständigkeit, die aktiven Kalibrierungsdaten sowie den Status der Stromquelle.
- Messen Sie mithilfe der RDO-optischen oder polarografischen Orion DO-Sonden den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur
- Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) oder des Nullpunktes
- Gleichen Sie Messwerte für gelösten Sauerstoff mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und des integrierten Barometers für Luftdruckmessungen automatisch aus
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassen Sie wichtige Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert und Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern
- Datenprotokoll sowie Datum und Uhrzeit für bis zu 1.000 Messwertsätze
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Orion Star A223 Tragbares RDO/DO-Messgerät | |
400 bis 850 mmHg, automatische Verwendung des integrierten Barometers oder manuelle Eingabe | |
Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l mit Temperatur und Luftdruck, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
0,00 bis 90,00 mg/l | |
0,01, 0,1 mg/l | |
400 bis 850 mmHg | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
±0,1 °C | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja, auswählbar | |
1000 mit Datum und Uhrzeit | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
9-poliger Mini-DIN (Stecker für RDO- oder polarographisches DO-Modul mit Temperatursonde) | |
IP-67 | |
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in. x 3,9 in. x 2,6 in.) | |
1,2 lb. | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
± 0,1 mg/l bis zu 8 mg/l, ± 0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l, ± 10% des Messwerts bis zu 50 mg/l | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
± 2 % Sättigung ≤ 200 % Sättigung, ± 10 % Sättigung > 200 % Sättigung | |
0,0 bis 500,0 % Sättigung | |
0,1, 1 % Sättigung | |
Gehäuse 1mmHg | |
1 | |
0,0 bis 45,0 ppt, automatische Korrektur durch manuelle Eingabe des Salinitätseintrags der Probe | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
800 Stunden | |
±6 mmHg |
Star A223 RDO/DO-Messgerät, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung. Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
USB, RS232 | |
Optische oder polarographische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff | |
0,0 bis 600,0 % Sättigung | |
± 0,2 mg/l oder ± 2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler-Titration), Nullpunkt | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
automatisch (mit ATC-Sonde); | |
Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
Alarm bei fälliger Kalibrierung (festgelegt auf 12 Stunden) | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) | |
0,5 kg | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,0 bis 600,0 % Sättigung | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
0,00 bis 50,00 mg/l | |
Orion Star A223 Tragbares Messgerät zur Messung von optischem RDO/gelöstem Sauerstoff/Temperatur | |
0,1, 1 % Sättigung | |
± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff, polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff (separat erhältlich) | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
Vier Batterien Typ AA (mitgeliefert) |
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31