Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitsmessgerät SevenDirect SD30
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marke: Mettler Toledo™ 30671562
2540.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In kürzester Zeit gemeistert
- Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
- Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
- Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
- Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
- Ausreichend robust
- Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
- Allgemeiner Leitfähigkeitssensor
- Der InLab 731-ISM ist ein Leitfähigkeitssensor für Anwendungen mit mittlerer und hoher elektrischer Leitfähigkeit
- Das robuste Design und der integrierte Temperaturfühler sorgen für zuverlässige Ergebnisse
- Elektrodenarm für effizienten Betrieb
- Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
- Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung ermöglichen eine ordnungsgemäße Sensorhandhabung; Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung auch von Hand
- Schützen Sie kritische Einstellungen
- Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
- Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
- Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
- Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
Spezifikation
0,5 % | |
0.001 bis 1 | |
-22°F to +266°F | |
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C | |
2000 Standardmessungen | |
IP 54 | |
850 g | |
InLab 731-ISM Leitfähigkeits-/Temperatursensor | |
SevenDirect SD30 Kit |
0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
-30 °C bis +130 °C | |
0,1 °C | |
7 Zoll-Farb-TFT | |
PC, Drucker, USB-Stick | |
195 x 205 x 65 mm | |
1.9 lb. | |
1 |
CE_17591006.pdf
DateigrößeVersion: 266.6 kB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitsmessgerät SevenDirect SD30 > Abmessungen (L x B x H):195 x 205 x 65 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur