Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 pH-Tischmessgerät
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A111 pH-Tischmessgerät, einem anwenderfreundlichen Messgerät für einfache Labortests, können Sie einfache pH-, mV- und Temperaturmessungen durchführen
603.80 CHF - 1068.80 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,01
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Angaben zur Datenverwaltung Interner Datenpunktspeicher
Ausgänge Keine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11661399
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
STARA1110
pH Meter Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11651439
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
STARA1115
pH Meter Standard Kit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12913257
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
STARA1116
pH Meter Bio Kit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15786242
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
STARA1117
ph Meter TRIS Kit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 pH-Tischmessgerät