Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 pH-Tischmessgerät
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A111 pH-Tischmessgerät, einem anwenderfreundlichen Messgerät für einfache Labortests, können Sie einfache pH-, mV- und Temperaturmessungen durchführen
Marke: Thermo Scientific™ STARA1110
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A111 pH-Tischmessgerät, einem anwenderfreundlichen und kostengünstigen Messgerät für einfache pH-Analysen im Labor, können Sie einfache, routinemäßige pH-, mV- und Temperaturmessungen durchführen. Nehmen Sie pH-Kalibrierungen mit bis zu drei Punkten vor und rufen Sie Kalibrierungspunkte und die Steilheit der Kalibrierung einfach ab. Dank der einfachen Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen gewährleisten. Nutzen Sie das integrierte Elektrodenstativ, um Sensoren einfach in Proben zu platzieren, die Lagerung zu vereinfachen und somit Brüche zu minimieren.
Eigenschaften:
- Ein großer und informativer Bildschirm zeigt übersichtlich die wichtigsten Informationen, einschließlich pH- oder mV-Werte, Temperatur, Messgerätemodus, Kalibrierungsdaten und Stromquelle, an.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ friert die Anzeige des stabile Messwertes auf dem Bildschirm ein und die Bereitschaftsanzeige benachrichtigt Sie, wenn die Messwerte stabil sind.
- Das Messgerät ermöglicht pH-Kalibrierungen mit bis zu drei Kalibrierpunkten mit automatischer Erkennung von USA-/NIST- und DIN-Puffern.
- Anwender können die Daten zur Steilheit der Kalibrierung für die Verfahrensüberprüfung einfach abrufen.
- Im nichtflüchtigen Speicher können bis zu 50 Datenwerte gespeichert werden.
- Ein im Lieferumfang enthaltener Elektrodenarm und ein neu entwickelter Sondenhalter erleichtern die Einführung und Platzierung der Sonden in den Proben.
- Das Messgerät funktioniert an fast jeder Stromquelle mit dem im Lieferumfang enthaltenen Universal-Netzadapter oder mit vier AA-Batterien (gesondert erhältlich), um das Messgerät im Gleichstrom zu betreiben.
- Das spritzsichere Gehäuse der Schutzklasse IP54 kann an der Wand angebracht werden, wenn Platz auf dem Tisch knapp ist.
Enthalten:
Orion STAR: A111 pH Tischmessgerät, Artikel-Nr. STARA1110, inkl. Elektrodenarm mit neu entwickeltem Halter und Universal-Netzadapter
Orion STAR: A111 pH-Tischmessgeräte-Kit (Artikelnummer STARA1115) mit 9157BNUMD Orion Triode™ 3-in-1-pH-/ATC-Sonde, Lösungskit (jeweils 60 ml-Puffer mit pH 4, 7 und 10, Lagerung- und Reinigungslösung), Elektrodenarm mit neu entwickeltem Halter und Universal-Netzadapter
Orion STAR: A111 pH-Tischmessgeräte-Kit (Artikelnummer STARA1116) mit GD9156BNWP Orion Green Elektroden, 927007MD ATC-Edelstahlsonde, Elektrodenarm mit neu entwickeltem Halter und Universal-Netzadapter
Spezifikation
Orion Star A111 pH-Tischmessgerät mit Stativ | |
±0,1 °C | |
±0,01 | |
Keine | |
pH-Wert, rel. mV (RmV) und Temperatur | |
0.1, 0.01 pH | |
0.1 mV | |
-5 °C bis +105 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen | |
Automatisch mit Auto-Read-Messmodus, manuell mit kontinuierlicher Messung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003) | |
0.9 kg | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
Orion Star A111 Tischmessgerät für pH-/mV-/RMV-/Temperaturmessungen | |
pH-Elektrode, ORP-Elektrode, ATC-Temperatursonde (separat zu erwerben) | |
± 1999.9 mV | |
pH 7.00 | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
pH Meter |
Star A111 pH-Messgerät, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Interner Datenpunktspeicher | |
pH, mV oder rel. mV (RmV) mit Temperatur, mV, Relative mV with Temperature | |
-2 bis 16 | |
± 1600,0 | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)) | |
22,0 °F bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
LCD | |
50 | |
BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde) | |
IP-54 | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 in x 7,1 in x 4,3 in) | |
2 lbs. | |
Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten | |
Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben) | |
Deutsch | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben) | |
2000 Stunden |
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.