Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Silber-/Sulfid-Elektroden
Mit den Thermo Scientific™ Orion Silber-/Sulfid-Elektroden können Silber- und Sulfidionen in wässriger Lösung bestimmt werden.
932.64 CHF - 1105.50 CHF
Spezifikation
Abweichung | Driftfreie Potenziale |
---|---|
Diaphragma | Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität |
Länge (metrisch) Kabel | 1m |
Zur Verwendung mit (Geräte) | ISE-Messgeräte |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10664921
|
Thermo Scientific™
9416BN |
BNC-Anschluss |
932.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10374521
|
Thermo Scientific™
9616BNWP |
BNC, wasserdicht |
1105.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ Silber/Sulfid-Elektroden können Sie schnell, einfach, genau und kostengünstig Messungen von Silber- und Sulfid-Ionen in wässrigen Lösungen durchführen. Diese Elektroden verfügen über duale Elektroden, die Silber- und Sulfid-Ionen in wässrigen Lösungen messen, und führen niedrige Cyanid- und Halogen-Titrationen durch.
Zugelassene elektrochemische Methode für die Abwasseranalyse und Vergleich mit anderen zugelassenen Methoden.- Die Mess- und die Referenzelektrode sind in einer Elektrode zusammengefasst.
- Konzentrationsbereich: 1,0 bis 10-7 M, 107.900 bis 0,01 ppm a-s Ag+ und 32.100 bis 0.003 ppm als S2
- Optimaler Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
- Der eingebaute Sure-Flow-Referenzkontakt verhindert das Verstopfen der Elektrode und sorgt für schnelle und stabile Messungen
- Lieferbar mit wasserfestem BNC-, BNC- oder Schraubanschluss; können mit allen ISE-Messgeräten mit BNC-Anschluss zusammen verwendet werden
- Der freiströmende Sure-Flow-Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
- Der BNWP-Anschluss bietet eine wasserfeste und sichere Verbindung beim Einsatz zusammen mit den neuen Messgeräten der Orion Star Serie
- Muss zusammen mit der Double-Junction-Referenzelektrode verwendet werden
Spezifikation
Driftfreie Potenziale | |
1m | |
0 °C bis 80 °C |
Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität | |
ISE-Messgeräte |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.