Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Silber-/Sulfid-Elektroden
Mit den Thermo Scientific™ Orion Silber-/Sulfid-Elektroden können Silber- und Sulfidionen in wässriger Lösung bestimmt werden.
Marke: Thermo Scientific™ 9616BNWP
998.55 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ Silber/Sulfid-Elektroden können Sie schnell, einfach, genau und kostengünstig Messungen von Silber- und Sulfid-Ionen in wässrigen Lösungen durchführen. Diese Elektroden verfügen über duale Elektroden, die Silber- und Sulfid-Ionen in wässrigen Lösungen messen, und führen niedrige Cyanid- und Halogen-Titrationen durch.
- Die Mess- und die Referenzelektrode sind in einer Elektrode zusammengefasst.
- Der eingebaute Thermo Scientific™ Sure-Flow™ Referenzkontakt verhindert das Verstopfen der Elektrode und sorgt für schnelle und stabile Messungen.
- Lieferbar mit wasserfestem BNC-, BNC- oder Schraubanschluss; und können mit allen ISE-Messgeräten mit BNC-Anschluss zusammen verwendet werden.
- Der freiströmende Sure-Flow-Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale.
- Der BNWP-Anschluss bietet eine wasserfeste und sichere Verbindung beim Einsatz zusammen mit den neuen Messgeräten der Orion Star Serie.
- Muss mit der Doppel-Diaphragma Referenzelektrode verwendet werden.
Im Lieferumfang enthalten:
Elektroden mit wasserfesten BNC- und BNC-Anschlüssen werden mit 1 m Kabel geliefert.
Spezifikation
BNC, wasserdicht | |
Driftfreie Potenziale | |
1m | |
0 °C bis 80 °C |
Ionplus Sure-Flow Festkörper-Kombinationselektrode mit WPBNC | |
Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität | |
ISE-Messgeräte | |
Ionenselektive Kombinationselektrode, wasserfestes BNC-Verbindungsstück |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.