Learn More
Thermo Scientific™ Orion ™ massive Silber-Elektroden
Erfassen Sie mit diesen Massivsilber-Elektroden eine exakte potentiometrische Bestimmung von Halogeniden mit Dualelektroden.
343.44 CHF - 360.80 CHF
Specifications
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Länge (metrisch) 120 mm
Material Silver Billet
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion Geräte für die potentiometrische Halogenidbestimmung
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Typ Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Typ Price Quantity & Availability  
10458912
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
9780SC
Massivsilber-Kombinationselektrode
360.80 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
10429412
View Documents
Thermo Scientific™
9781SC
Half Cell Electrode Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Die Thermo Scientific™ Orion Massivsilber-Elektroden, die zur potenziometrischen Bestimmung von Halogeniden verwendet werden, sind eine Kombination aus einer Massivsilber-Indikatorelektrode und einer Massivsilber-Halbzelle.
Exakte potenziometrische Bestimmung von Halogeniden mit Dualelektroden.
  • Lieferbar mit Kombinationselektroden- und Halbzellen-Eigenschaften
  • Konzentrationsbereich: Endpunktindikator
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
  • Interne Referenz: Ag/AgCl
  • Maße: 120 × 12 mm
Specifications
Specifications
12 mm
120 mm
Orion Geräte für die potentiometrische Halogenidbestimmung
Ag/AgCl
Silver Billet
0 °C bis 80 °C
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Orion ™ massive Silber-Elektroden