Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 pH/ion, Conductivity and DO Bench Meter
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP, ion, conductivity, TDS, salinity, resistivity, DO, barometric pressure and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
4122.00 CHF - 4218.00 CHF
Spezifikation
Ausgänge USB flash drive, computer or printer (STARA-106)
Netzteil Universal 100-240 V 50/60 Hz power supply with wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China outlets
Genauigkeit (Barometer) ±6.0 mmHg; ±0.008 bar
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±0.5% reading
Genauigkeit (DO) ±2% saturation; ±0.02 mg/L or ppm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
30245786
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2185
pH/Ion/Conductivity/DO Bench Meter pH, Conductivity, DO Kit
4122.00 CHF
1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30245805
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PSTAR2186
pH/Ion/Conductivity/DO Bench Meter pH, Conductivity, Optical DO Kit
4218.00 CHF
1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 pH/ion, Conductivity and DO Bench Meter