Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 pH/ion, Conductivity and DO Bench Meter
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP, ion, conductivity, TDS, salinity, resistivity, DO, barometric pressure and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
Marke:  Thermo Scientific™ PSTAR2186
2952.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30245805
  • 4218.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 pH/ion, Conductivity and DO Bench Meter > MP218 meter pH, conductivity and optical DO kit