Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kalium-Elektroden
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
325.62 CHF - 1296.45 CHF
Spezifikation
Abweichung | Driftfreie Potenziale |
---|---|
Diaphragma | Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität |
Parameter | Potassium |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10282871
|
Thermo Scientific™
931901 |
None | ISE-Messgeräte | Ionenselektive Kombinationselektrode |
325.62 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10410643
|
Thermo Scientific™
9319BN |
BNC-Anschluss | ISE-Messgeräte | Ionenselektive Kombinationselektrode |
1105.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10390832
|
Thermo Scientific™
971901 |
None | ISE-Messgeräte | Ionenselektive Kombinationselektrode |
389.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10757352
|
Thermo Scientific™
9719BNWP |
BNC-Anschluss | ISE-Messgeräte | Ionenselektive Kombinationselektrode |
1296.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
The Orion 9719BNWP Ionplus™ Kalium-Elektrode bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow™-Referenzelektrode
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie besonders gut für kleine Probenvolumina geeignet.- Der freiströmende Sure-Flow-Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
- In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann der Sure-Flow-Referenzkontakt durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden
- Katalognummer des Kalibrierungsstandards: 0,1 M KCl / 921906 Erforderliche ISA-Katalognummer: 931911
Spezifikation
Driftfreie Potenziale | |
Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität | |
Potassium |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.