Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kalium-Elektroden
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
Marke: Thermo Scientific™ 971901
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
The Orion 9719BNWP Ionplus™ Kalium-Elektrode bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow™-Referenzelektrode
- Katalognummer des Kalibrierungsstandards: 0,1 M KCl / 921906
- Erforderliche ISA-Katalognummer: 931911
Spezifikation
None | |
Driftfreie Potenziale | |
ISE-Messgeräte | |
Potassium |
Austauschmodul für Sure-Flow Kombinationselektrode 9719BNWP zur Kaliumbestimmung | |
Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität | |
Ionenselektive Kombinationselektrode |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.