Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrat-Elektroden
Mit diesen Elektroden können Sie Nitrat in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
361.80 CHF - 1246.20 CHF
Spezifikation
Abweichung Driftfreie Potenziale
Diaphragma Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10304481
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
930701
None ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode
939.68 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10709361
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
930702
None ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode
361.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10049140
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9307BNWP
BNC-Anschluss ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode
1105.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10374571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
970701
None ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode
397.98 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10597401
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9707BNWP
BNC-Anschluss ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode
1246.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP und Orion 9707BNWP Ionplus Nitrat-Elektroden ermöglichen die einfache, genaue und kostengünstige Messung von Nitrat in wässrigen Lösungen.
Die Nitrat-Elektrode Orion 9707BNWP Ionplus bietet zusätzliche Vorteile durch ihre integrierte Sure-Flow-Referenzelektrode.
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.
  • Der freiströmende Sure-Flow-Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
  • Beim Messen verschmutzter Proben, die konventionelle Referenzkontakte verstopfen würden, kann die Sure-Flow-Junction durch Drücken der Elektrodenkappe auf einfache Weise gereinigt werden.
  • Katalognummern der Kalibrierungsstandards: 920706 - 0.1 M NaNO3; 920707 - 1000 ppm N; 930707 - 100 ppm N
  • Erforderliche ISA-Katalognummer: 930711 oder 930710 / Nitrat-ISS
Spezifikation
Spezifikation
Driftfreie Potenziale
Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrat-Elektroden