Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrat-Elektroden
Mit diesen Elektroden können Sie Nitrat in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 930701
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10304481
  • 939.68 CHF / 3 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP und Orion 9707BNWP Ionplus Nitrat-Elektroden ermöglichen die einfache, genaue und kostengünstige Messung von Nitrat in wässrigen Lösungen.
Die Nitrat-Elektrode Orion 9707BNWP Ionplus bietet zusätzliche Vorteile durch ihre integrierte Sure-Flow-Referenzelektrode.
  • Katalognummern der Kalibrierstandards: 920706 – 0,1 M NaNO3; 920707 – 1000 ppm N; 930707 – 100 ppm N
  • Erforderliche ISA Katalognummer: 930711 oder 930710/Nitrat-ISS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
None
Driftfreie Potenziale
ISE-Messgeräte
Austauschmodul für Halbzellen-Elektrode 9307BNWP zur Nitrat-Bestimmung, 3/Packung
Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität
Ionenselektive Kombinationselektrode
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrat-Elektroden > Austauschmodul für Halbzellen-Elektrode 9307BNWP zur Nitrat-Bestimmung, 3 St./Pckg.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.