Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 Conductivity Bench Meters
Orion Lab Star EC112 Tischmessgeräte messen Leitfähigkeit, Salinität oder TDS mit Temperatur, verfügen über ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung für eine einfache Anzeige und bieten eine kleine Stellfläche, um Platz auf dem Labortisch zu sparen. Dieses Leitfähigkeitsmessgerät eignet sich ideal für vereinfachte, kostengünstige Labortests und Datenaufzeichnungen.
984.90 CHF - 1236.15 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±0,5 % des Messwerts ± 1 LSD
Ausgänge Computer oder Drucker (STARA-106)
Measurement Modes Leitfähigkeit mit Temperatur, Salinität mit Temperatur, TDS mit Temperatur, Salinity with Temperature, TDS with Temperature
Kompatible Sonden Leitfähigkeitselektroden mit 2 und 4 Zellen
Zellkonstante 0,100 bis 10,00 cm-1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
17791849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
LSTAR1120
Conductivity Meter
984.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17701859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
LSTAR1125
Conductivity Meter Kit
1236.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Messen Sie mit dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeits-Tischmessgerät Leitfähigkeit, Salinität oder gesamte gelöste Feststoffe mit Temperatur. Bietet ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display für einfache Ablesbarkeit und eine geringe Stellfläche, um Platz auf dem Labortisch zu sparen, und ist ideal für vereinfachte, kostengünstige Labortests. Verwenden Sie die Stabilisierungsanzeigen auf dem Bildschirm, um zu ermitteln, wann Leitfähigkeits-, Salinitäts- und TDS-Messwerte vollständig sind. Zeigen Sie aktive Kalibrierprotokolle mit Datum- und Zeitstempel an, zeichnen Sie Schlüsselmessungen mit dem 500-Punkte-Datenprotokoll mit Datum- und Zeitstempel auf und geben Sie alle Protokolle an einen Drucker oder Computer aus.
Orion Lab Star EC112 Conductivity Meter Features
  • Budget-friendly conductivity meter for simplified conductivity, salinity and TDS testing
  • Display shows conductivity, cell constant, temperature and temperature coefficient simultaneously for accurate data recording
  • Measure 0.00 μS to 500.0 mS conductivity, 0.00 to 80.0 ppt or 0.00 to 42.0 PSU salinity, 0.00 ppm to 500.0 ppt TDS and -5.0 to 105.0 °C or 23.0 to 221.0 °F to ensure comprehensive measurement capabilities
  • Perform one to five point conductivity and TDS calibrations, one point salinity calibrations and one point temperature adjustment calibrations for proficient SOP compliance
  • Large 5 inch backlit display makes viewing and recording measurements easy
  • Small meter footprint saves valuable bench space in your lab
  • Onscreen stabilizing and ready indicators help identify when readings are complete
  • Date and time data stamped data and calibration logs support GLP compliance
  • View active conductivity, salinity, TDS and temperature calibration logs with date and time stamp to ensure accurate, reproducible measurements
  • Use 500-point data log with date and time stamp to record key measurements
  • Output data and calibration logs to a printer or computer for long-term data storage
Meter and Meter Kits
  • LSTAR1120 is the conductivity meter and stand option, which allows you to purchase your conductivity electrode separately
  • LSTAR1125 is the standard conductivity meter kit option, for common conductivity samples in a wide range of 1 μS/cm to 20 mS/cm
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 Conductivity Bench Meters