Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 Conductivity Bench Meters
Orion Lab Star EC112 Tischmessgeräte messen Leitfähigkeit, Salinität oder TDS mit Temperatur, verfügen über ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung für eine einfache Anzeige und bieten eine kleine Stellfläche, um Platz auf dem Labortisch zu sparen. Dieses Leitfähigkeitsmessgerät eignet sich ideal für vereinfachte, kostengünstige Labortests und Datenaufzeichnungen.
Marke: Thermo Scientific™ LSTAR1125
1236.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Messen Sie mit dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeits-Tischmessgerät Leitfähigkeit, Salinität oder gesamte gelöste Feststoffe mit Temperatur. Bietet ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display für einfache Ablesbarkeit und eine geringe Stellfläche, um Platz auf dem Labortisch zu sparen, und ist ideal für vereinfachte, kostengünstige Labortests. Verwenden Sie die Stabilisierungsanzeigen auf dem Bildschirm, um zu ermitteln, wann Leitfähigkeits-, Salinitäts- und TDS-Messwerte vollständig sind. Zeigen Sie aktive Kalibrierprotokolle mit Datum- und Zeitstempel an, zeichnen Sie Schlüsselmessungen mit dem 500-Punkte-Datenprotokoll mit Datum- und Zeitstempel auf und geben Sie alle Protokolle an einen Drucker oder Computer aus.
Merkmale des Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgeräts
- Erschwingliches Leitfähigkeitsmessgerät für vereinfachte Leitfähigkeits-, Salinitäts- und TDS-Tests
- Das Display zeigt gleichzeitig Leitfähigkeit, Zellkonstante, Temperatur und Temperaturkoeffizient für eine genaue Datenaufzeichnung an
- Messen Sie die Leitfähigkeit von 0,00 µS bis 500,0 mS, 0,00 bis 80,0 ppt oder 0,00 bis 42,0 PSU Salinität, 0,00 ppm bis 500,0 ppt TDS und -5,0 bis 105,0 °C bzw. 23,0 bis 221,0 °F, zum Gewährleisten umfassender Messfunktionen
- Durchführung von Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten und TDS-Kalibrierungen, einem Punkt (Salinität) und Einpunkt-Temperaturjustierung durch, um gute SOP-Konformität zu gewährleisten
- Das große 5-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Anzeige und Aufzeichnung von Messungen
- Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Die Stabilisierungsanzeigen auf dem Bildschirm und die Bereitschaftsanzeigen helfen bei der Identifizierung, wenn die Messwerte vollständig sind
- Datum- und Zeitdaten-gestempelte Daten und Kalibrierprotokolle unterstützen die GLP-Konformität
- Zeigen Sie aktive Leitfähigkeits-, Salinitäts-, TDS- und Temperaturkalibrierprotokolle mit Datum- und Zeitstempel an, um genaue, reproduzierbare Messungen zu gewährleisten
- Verwenden Sie das 500-Punkte-Datenprotokoll mit Datum- und Zeitstempel, um wichtige Messungen aufzuzeichnen
- Geben Sie Daten und Kalibrierprotokolle zur langfristigen Datenspeicherung an einen Drucker oder Computer aus
Messgeräte und Messgeräte-Kits
- LStar1120 ist die Option für pH-Wert-Messgerät mit Ständer, mit der Sie Ihre Leitfähigkeitselektrode gesondert erwerben können
- LStar1125 ist die Standardoption für Leitfähigkeitsmessgeräte-Kits für gängige Leitfähigkeitsproben in einem breiten Bereich von 1 µS/cm bis 20 mS/cm
Specifications
Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeits-/Salinitäts-/TDS-Tischmessgerät, Standard-Kit | |
±0,5 % des Messwerts ± 1 LSD | |
Für eine große Auswahl an Leitfähigkeitsproben im µBereich von 1 S/cm bis 20 mS/cm | |
Leitfähigkeitselektroden mit 2 und 4 Zellen | |
Leitfähigkeit, Salinität, TDS und Temperatur | |
1 Punkt Salinität, 1-5 Punkte TDS, 1 Punkt Temperatur | |
0,01, 0,1, 1 µS; 0,01, 0,1 mS | |
0 to 10 %/°C | |
0,00 bis 80,0 ppt; 0,00 bis 42,0 PSU | |
±0,5 % des Messwerts ± 1 LSD | |
0,01, 0,1, 1 ppm; 0,01, 0,1 ppt | |
0,40 bis 1,00 | |
23,0 bis 221,0 °F | |
±0,3 °C, ±0,5 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja | |
500 Datensätze mit Zeit- und Datumsstempel | |
Kontinuierliche, automatische und zeitgesteuerte Lesemodi | |
8-poliges MiniDIN für Leitfähigkeit mit integrierter ATC | |
IP 54 | |
187,2 x 155,2 x 61,7 mm (7,37 x 6,11 x 2,43 Zoll) | |
1,54 lb. | |
Conductivity Meter Kit |
011050MD 2-Zellen K = 1,0 Leitfähigkeits-/ATC-Sonde mit Epoxidharzkörper; 011007 1413 µS Leitfähigkeitsstandard 5 x 60 ml; Messgerät mit Elektrodenständer, PC-Kabel, Universal-Netzadapter | |
Computer oder Drucker (STARA-106) | |
Leitfähigkeit mit Temperatur, Salinität mit Temperatur, TDS mit Temperatur, Salinity with Temperature, TDS with Temperature | |
0,100 bis 10,00 cm-1 | |
1-5 Punkte Leitfähigkeit | |
0,00 µS bis 500,0 mS | |
Linear (0 bis 10 %/°C) oder aus | |
15,0, 20,0, 25,0 oder 30,0 °C | |
0,01, 0,1 ppt; 0,01, 0,1 PSU | |
Natürliches Meerwasser (ppt) oder Practical Salinity Unit (PSU) | |
±0,5 % des Messwerts ± 1 LSD | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
5 Zoll-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtig | |
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Auslesemodus | |
Alarm für fällige Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universal-Netzadapter 100 bis 240 V, 50/60 Hz, mit Messgeräte-Dreharretierung und austauschbaren Wandsteckern für Steckdosen in den USA/Japan, Europa, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China | |
700 Gramm | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.