Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionenspezifische Elektroden-Kits
Sorgen Sie durch den Einsatz hochwertiger Elektroden und Reagenzien für korrekte Messergebnisse bei ionenspezifischen Messungen. Der Bestellvorgang ist ganz einfach. Alle Verbrauchsmaterialien, die Sie zur Messung von Fluorid oder Ammoniak in Wasser und Abwasser benötigen, sind unter einer Bestellnummer erhältlich. JETZT NEU: Fluorid-Standards für 0,5 ppm und 5,0 ppm mit TISAB II für Analysen von niedrigen Fluoridgehalten.
1075.35 CHF - 1140.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen BNC, wasserfest
Länge (angloamerikanisch) 4,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 39,40 in.
Länge (metrisch) Kabel 1m
Material Epoxid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Anwendungen Elektrode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Anwendungen Elektrode Preis Menge & Verfügbarkeit  
16661624
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9512HPBNSLN
HP Ammoniak-Ionenselektive Elektrode und Reagenzien-Kit Ammoniak-Analyse HP Ammoniak ISE Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15839656
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9609BNLSLN
Kit für ionenselektive Elektrode mit niedrigem Fluorwasserstoffstand und Reagenz Fluoridanalyse Fluorid-ISE
1075.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Orion™ ionenspezifischen Elektroden-Kits und den dazugehörigen Reagenzien führen Sie schnelle und genaue ionenspezifische Messungen durch.Der Bestellvorgang ist ganz einfach.Wir haben ein umfangreiches Angebot an ISE-Kalibrierstandards, Ionenstärkereglern, Reagenzien und Fülllösungen für Ihre ISE-Messanforderungen.Alle Verbrauchsmaterialien, die Sie zur Messung von Fluorid oder Ammoniak in Wasser und Abwasser benötigen, sind unter einer Bestellnummer erhältlich.JETZT NEU: Fluorid-Standards für 0,5 ppm und 5,0 ppm mit TISAB II für Analysen von niedrigen Fluoridgehalten.
Fluorid-ISE-Kit
  • Die Orion Fluorid-Kombinations-ISE verfügt über ein Thermo™ Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Diaphragma, das hochstabile und präzise Fluoridmessungen ermöglicht und gleichzeitig die Elektrodenwartung vereinfacht. 
  • Fluorid-Standards mit 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 und 10,0 ppm werden zur Erleichterung Ihrer Arbeit mit dem Ionenstärkeregler vorgemischt. Daher ist keine weitere Verdünnung oder Zugabe von Ionenstärkereglern erforderlich. 
  • TISAB II (Total Ionic Strength Adjustor) zur Probenzugabe ist im Lieferumfang enthalten. 
Ammoniak-ISE-Kit
  • Dieses Kit enthält die Orion Standard-Ammoniak-ISE (Kat.- Nr. 951BNWP). Damit ist sie besonders gut für die Messung von mittleren bis hohen Ammoniakgehalten geeignet. 
  • Der im Kit enthaltene Ionenstärkeregler (ISA) (Kat.- Nr. 951211) wurde für Metallionen enthaltende Proben formuliert und beinhaltet einen den pH-Wert anzeigenden blauen Farbstoff, so dass Sie wissen, wann der pH-Wert für die Analyse korrekt ist.
  • Dieses Kit enthält die Orion Standard-Ammoniak-ISE (Kat.- Nr. 951BNWP). Damit ist sie besonders gut für die Messung von mittleren bis hohen Ammoniakgehalten geeignet. 
  • Der im Kit enthaltene Ionenstärkeregler (ISA) (Kat.- Nr. 951211) wurde für Metallionen enthaltende Proben formuliert und beinhaltet einen den pH-Wert anzeigenden blauen Farbstoff, so dass Sie wissen, wann der pH-Wert für die Analyse korrekt ist.
Spezifikation
Spezifikation
BNC, wasserfest
39,40 in.
Epoxid
ISE-Messgerät
4,75 in.
1m
Kit
25 °C