Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionenspezifische Elektroden-Kits
Sorgen Sie durch den Einsatz hochwertiger Elektroden und Reagenzien für korrekte Messergebnisse bei ionenspezifischen Messungen. Der Bestellvorgang ist ganz einfach. Alle Verbrauchsmaterialien, die Sie zur Messung von Fluorid oder Ammoniak in Wasser und Abwasser benötigen, sind unter einer Bestellnummer erhältlich. JETZT NEU: Fluorid-Standards für 0,5 ppm und 5,0 ppm mit TISAB II für Analysen von niedrigen Fluoridgehalten.
Marke: Thermo Scientific™ 9512HPBNSLN
Beschreibung
Mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Orion™ ionenspezifischen Elektroden-Kits und den dazugehörigen Reagenzien führen Sie schnelle und genaue ionenspezifische Messungen durch.Der Bestellvorgang ist ganz einfach.Wir haben ein umfangreiches Angebot an ISE-Kalibrierstandards, Ionenstärkereglern, Reagenzien und Fülllösungen für Ihre ISE-Messanforderungen.Alle Verbrauchsmaterialien, die Sie zur Messung von Fluorid oder Ammoniak in Wasser und Abwasser benötigen, sind unter einer Bestellnummer erhältlich.JETZT NEU: Fluorid-Standards für 0,5 ppm und 5,0 ppm mit TISAB II für Analysen von niedrigen Fluoridgehalten.
- Die Orion Fluorid-Kombinations-ISE verfügt über ein Thermo™ Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Diaphragma, das hochstabile und präzise Fluoridmessungen ermöglicht und gleichzeitig die Elektrodenwartung vereinfacht.
- Fluorid-Standards mit 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 und 10,0 ppm werden zur Erleichterung Ihrer Arbeit mit dem Ionenstärkeregler vorgemischt. Daher ist keine weitere Verdünnung oder Zugabe von Ionenstärkereglern erforderlich.
- TISAB II (Total Ionic Strength Adjustor) zur Probenzugabe ist im Lieferumfang enthalten
- Dieses Kit enthält die Orion Standard-Ammoniak-ISE (Kat.- Nr. 951BNWP). Damit ist sie besonders gut für die Messung von mittleren bis hohen Ammoniakgehalten geeignet.
- Der im Kit enthaltene Ionenstärkeregler (ISA) (Kat.- Nr. 951211) wurde für Metallionen enthaltende Proben formuliert und beinhaltet einen den pH-Wert anzeigenden blauen Farbstoff, so dass Sie wissen, wann der pH-Wert für die Analyse korrekt ist.
- Dieses Kit enthält die Orion Standard-Ammoniak-ISE (Kat.- Nr. 951BNWP). Damit ist sie besonders gut für die Messung von mittleren bis hohen Ammoniakgehalten geeignet.
- Der im Kit enthaltene Ionenstärkeregler (ISA) (Kat.- Nr. 951211) wurde für Metallionen enthaltende Proben formuliert und beinhaltet einen den pH-Wert anzeigenden blauen Farbstoff, so dass Sie wissen, wann der pH-Wert für die Analyse korrekt ist.
Spezifikation
Ammoniak-Analyse | |
HP Ammoniak-Ionenselektive Elektrode und Reagenzien-Kit | |
12mm | |
HP Ammoniak ISE Füllsol PN 951209 | |
Sure-Flow | |
39,40 in. | |
1m | |
Bereiche: 1,0 bis 5 x 10E-7M | |
Elektrode, Normen, ISA | |
< 2 min bei 1 ppm und mehr | |
HP Ammoniak ISE | |
Kit | |
25 °C |
BNC, wasserfest | |
0,47 in. | |
16mm | |
9512HPBNWP. | |
4,75 in. | |
120mm | |
Epoxid | |
32 – 122 °F | |
Ammoniak-Gasmessung PN 951214 | |
9512HPBNWP. | |
0/50 °C | |
ISE-Messgerät | |
Ammoniak-Ionenselektive Elektrode und Reagenzien-Kit |